(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC8432-1G PC8432-500MG PC8432-5G
APOSPC8432-1GEA 4000 DKK
APOSPC8432-1G APOSPC8432-500MG APOSPC8432-5G
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formel: C₁₁H₉ClF₃N₃OS
Molekylvægt: 323.73 g/mol
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215151
CAS-nummer: 338422-44-9