2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8431-1G PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA 6540 DKK
APOSPC8431-1G APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₃N₂S
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215247
CAS-nummer: 306976-81-8