1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8428-1G PC8428-500MG
APOSPC8428-1GEA 2850 DKK
APOSPC8428-1G APOSPC8428-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Molekylvægt: 274.63 g/mol
Smeltepunkt: 60…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231912
CAS-nummer: 321430-69-7