4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 6000 DKK
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Formel: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Molekylvægt: 393.24 g/mol
Smeltepunkt: 230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793115
CAS-nummer: 321848-37-7