2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8420-1G PC8420-500MG PC8420-5G
APOSPC8420-1GEA 6000 DKK
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
Molekylvægt: 337.73 g/mol
Smeltepunkt: 121…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141696
CAS-nummer: 338979-10-5