2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8419-1G PC8419-500MG PC8419-5G
APOSPC8419-1GEA 2070 DKK
APOSPC8419-1G APOSPC8419-500MG APOSPC8419-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile
Formel: C₁₄H₈ClF₃N₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172206
CAS-nummer: 213994-27-5