4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8418-1G PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA 7340 DKK
APOSPC8418-1G APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
Smeltepunkt: 86…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172779
CAS-nummer: 339029-95-7