4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8418-1G
PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA
7340
DKK
APOSPC8418-1G
APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
Molekylvægt:
312.68 g/mol Smeltepunkt: 86…88 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00172779 CAS-nummer: 339029-95-7 |