2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 3640 DKK
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172215
CAS-nummer: 213994-29-7