2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC8410-1G PC8410-25G PC8410-5G
APOSPC8410-1GEA 164 DKK
APOSPC8410-1G APOSPC8410-25G APOSPC8410-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Molekylvægt: 285.0330 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094509
CAS-nummer: 537050-14-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III