2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8409-1G PC8409-250MG PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA 1050 DKK
APOSPC8409-1G APOSPC8409-250MG APOSPC8409-5G
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Kogepunkt: 62…64 °C/0,06mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094508
CAS-nummer: 537050-13-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,III