2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8408-1G PC8408-5G
APOSPC8408-1GEA 1830 DKK
APOSPC8408-1G APOSPC8408-5G
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094507
CAS-nummer: 202664-38-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 III