2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 349 DKK
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Smeltepunkt: 15…17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094506
CAS-nummer: 202664-36-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III