2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8406-1G PC8406-5G PC8406-25G
APOSPC8406-1GEA 393 DKK
APOSPC8406-1G APOSPC8406-5G APOSPC8406-25G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Smeltepunkt: 30…37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094505
CAS-nummer: 537050-12-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III