2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8405-1G PC8405-25G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 436 DKK
APOSPC8405-1G APOSPC8405-25G APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094504
CAS-nummer: 537050-11-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III