2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 709 DKK
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094503
CAS-nummer: 223785-85-1
UN nummer: 1760
ADR: 8,III