2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8402-1G PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA 2190 DKK
APOSPC8402-1G APOSPC8402-5G
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₅BrF₆O
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094502
CAS-nummer: 435271-21-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III