5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-5GEA 687 DKK
APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄FIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739145
CAS-nummer: 858629-06-8