5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
PC8393-1G PC8393-5G
APOSPC8393-1GEA 164 DKK
APOSPC8393-1G APOSPC8393-5G
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Formel: C5H3FN2O3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05662412
CAS-nummer: 136888-20-5