5-Chlor-2-Fluor-4-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-fluoro-4-picoline
PC8385-5G PC8385-1G PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA 796 DKK
APOSPC8385-5G APOSPC8385-1G APOSPC8385-25G
5-Chlor-2-Fluor-4-methylpyridin
5-Chlor-2-Fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972410
CAS-nummer: 884494-88-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III