6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8384-1G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 262 DKK
APOSPC8384-1G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₇FN₂
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864696
CAS-nummer: 954236-33-0