1,2-Dichlor-4-Fluor-5-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 349 DKK
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichlor-4-Fluor-5-nitrobenzen 98%
1,2-Dichlor-4-Fluor-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Kogepunkt: 247 °C
Smeltepunkt: 17 °C
Massefylde: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075330
CAS-nummer: 2339-78-8