H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8364-1G PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA 1290 DKK
APOSPC8364-1G APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 249648-08-6