2-Fluoro-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8358-1G PC8358-5G
APOSPC8358-1GEA 162 DKK
APOSPC8358-1G APOSPC8358-5G
2-Fluoro-D-phenylalanine
2-Fluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066447
CAS-nummer: 97731-02-7