1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)-propane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8346-1G PC8346-25G PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA 436 DKK
APOSPC8346-1G APOSPC8346-25G APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)-propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Formel: C₄H₂Cl₂F₆
Kogepunkt: 78…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862044
CAS-nummer: 138690-25-2