1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8340-25G PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA 3810 DKK
APOSPC8340-25G APOSPC8340-5G
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formel: C₄H₅Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038280
CAS-nummer: 155957-57-6