5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8328-1G PC8328-250MG PC8328-5G
APOSPC8328-1GEA 1300 DKK
APOSPC8328-1G APOSPC8328-250MG APOSPC8328-5G
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₆H₆F₃N₃S₂
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01443829
CAS-nummer: 145070-01-5