2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 600 DKK
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molekylvægt: 211.57 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C/11mmHg
Massefylde: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631704
CAS-nummer: 69695-61-0