2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 654 DKK
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesyre 97%
2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₄F₂O₃
Smeltepunkt: 170…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094500
CAS-nummer: 214917-68-7