2,6-Difluor-4-hydroxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 437 DKK
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluor-4-hydroxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃F₂NO
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094499
CAS-nummer: 123843-57-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III