2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 414 DKK
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094498
CAS-nummer: 123843-66-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III