2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8305-1G PC8305-250MG
APOSPC8305-1GEA 5990 DKK
APOSPC8305-1G APOSPC8305-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862081
CAS-nummer: 105252-95-7