3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8280-1G
PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA
2280
DKK
APOSPC8280-1G
APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Smeltepunkt: 92…93 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09878337 CAS-nummer: 957062-66-7 |