1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8275-25G PC8275-5G PC8275-100G
APOSPC8275-25GEA 1320 DKK
APOSPC8275-25G APOSPC8275-5G APOSPC8275-100G
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate
Formel: C₆H₅F₇O₂
Kogepunkt: 105 °C/735mmHg
Massefylde: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01070838
CAS-nummer: 356-06-9