3,4,5-Trifluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 1260 DKK
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorkanelsyre 98%
3,4,5-Trifluorkanelsyre
Formel: C₉H₅F₃O₂
Smeltepunkt: 195…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083529
CAS-nummer: 152152-19-7