4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
PC8253-25G PC8253-5G PC8253-1G
APOSPC8253-25GEA 2300 DKK
APOSPC8253-25G APOSPC8253-5G APOSPC8253-1G
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂S
Molekylvægt: 236.208 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236351
CAS-nummer: 243977-23-3