5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 13860 DKK
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₃NO₂S
Smeltepunkt: 205…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203137
CAS-nummer: 243977-22-2