4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8245-1G PC8245-5G
APOSPC8245-1GEA 183 DKK
APOSPC8245-1G APOSPC8245-5G
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Smeltepunkt: 150…152 °C
Massefylde: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094466
CAS-nummer: 537033-54-8