4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8240-1G PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA 546 DKK
APOSPC8240-1G APOSPC8240-5G
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Molekylvægt: 226.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03138381
CAS-nummer: 2689-39-6