4-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8236-25G
PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA
284
DKK
APOSPC8236-25G
APOSPC8236-5G
4-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O Smeltepunkt: 76…81 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094459 CAS-nummer: 537013-51-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...