2-Brom-4-fluorbenzoesyre 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 447 DKK
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
2-Brom-4-fluorbenzoesyre 98+%
2-Brom-4-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molekylvægt: 219.01 g/mol
Kogepunkt: 289
Smeltepunkt: 173…174 °C
Massefylde: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055370
CAS-nummer: 1006-41-3