4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 208 DKK
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekylvægt: 209.6 g/mol
Kogepunkt: 100…104 °C/12mmHg
Massefylde: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190124
CAS-nummer: 62039-92-3