4-(Trifluormethyl)anisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 240 DKK
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluormethyl)anisol
4-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Kogepunkt: 166…170 °C
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 1.2445 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094456
CAS-nummer: 402-52-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III