3-Fluor-p-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 164 DKK
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluor-p-cresol
3-Fluor-p-cresol
Formel: C₇H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143164
CAS-nummer: 452-78-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III