5-Fluor-2-methylanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 1090 DKK
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluor-2-methylanisol
5-Fluor-2-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molekylvægt: 140.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673008
CAS-nummer: 95729-22-9