3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene
PC8219-25G
PC8219-1G
PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA
889
DKK
APOSPC8219-25G
APOSPC8219-1G
APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Formel:
C₈H₉FO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00143163 CAS-nummer: 405-06-1 |