4-Chlor-α,α,α,3-tetrafluortoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 327 DKK
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chlor-α,α,α,3-tetrafluortoluen 99%
4-Chlor-α,α,α,3-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃ClF₄
Kogepunkt: 135 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060646
CAS-nummer: 32137-20-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III