Diphenyliodniumhexafluorphosphat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 2680 DKK
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Diphenyliodniumhexafluorphosphat 98%
Diphenyliodniumhexafluorphosphat
Formel: C₁₂H₁₀F₆IP
Smeltepunkt: 142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061398
CAS-nummer: 58109-40-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III