5-Fluor-2-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Fluor-2-hydroxyanisole
PC8212-100G
PC8212-25G
PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA
2220
DKK
APOSPC8212-100G
APOSPC8212-25G
APOSPC8212-5G
5-Fluor-2-methoxyphenol 98%
5-Fluor-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Molekylvægt: 142.13 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00143459 CAS-nummer: 72955-97-6 UN nummer: 3265 ADR: 8 III |