2-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 164 DKK
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
2-Fluor-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.14 g/mol
Smeltepunkt: 81…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142921
CAS-nummer: 127667-01-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III